3-Brom-2-(methylthio)-5-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1420-1G
PY-1420-5G
COBBPY-1420-1GEA
204
EUR
COBBPY-1420-1G
COBBPY-1420-5G
3-Brom-2-(methylthio)-5-(trifluormethyl)pyridin
3-Bromo-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₇H₅BrF₃NS Molecular Weight: 272.0855 g/mol |
MDL:
MFCD16295130 CAS-Nummer: 1226808-64-5 |