5-Brom-4-methyl-2-(methylamino)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1229-1G
PY-1229-5G
PY-1229-250M
COBBPY-1229-1GEA
484
EUR
COBBPY-1229-1G
COBBPY-1229-5G
COBBPY-1229-250M
5-Brom-4-methyl-2-(methylamino)pyridin
5-Brom-4-methyl-2-(methylamino)pyridin
Formel:
C₇H₉BrN₂ |
MDL:
MFCD07375098 CAS-Nummer: 155789-99-4 |