4-Acetyl-2-chlorpyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one, 1-(2-chloropyridine-4-yl)ethanone
H33619.03 H33619.06
H33619.03EA 90.2 EUR
H33619.03 H33619.06
4-Acetyl-2-chlorpyridin ≥97%
4-Acetyl-2-chlorpyridin
Formel: C₇H₆ClNO
Molecular Weight: 155,58 g/mol
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07699406
CAS-Nummer: 23794-15-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III