6-Amino-3-cyan-2-methylpyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-Amino-2-methylnicotinonitrile, 6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine, 6-Amino-2-methylpyridine-3-carbonitrile
H26000.03 H26000.06
H26000.03EA 62.5 EUR
H26000.03 H26000.06
6-Amino-3-cyan-2-methylpyridin 97%
6-Amino-3-cyan-2-methylpyridin
Purity: 97% CAS No.: 183428-90-2 Molecular Formula: C7H7N3 Formula Weight: 133.15 Melting Point: 164-166° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD05865116
Formel: C₇H₇N₃
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Schmelzpunkt: 164…166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05865116
CAS-Nummer: 183428-90-2
ADR: 6.1,III