2-Acetyl-6-methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(6-Methoxy-2-pyridinyl)ethanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
662542-1G 662542-5G
SIAL662542-1GEA 60 EUR
SIAL662542-1G SIAL662542-5G
2-Acetyl-6-methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-6-methoxypyridin
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151.1600 g/mol
MDL: MFCD08276836
CAS-Nummer: 21190-93-2