5-Acetyl-2-methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
SS-3001-1G
SS-3001-25G
SS-3001-5G
COBBSS-3001-1GEA
47.5
EUR
COBBSS-3001-1G
COBBSS-3001-25G
COBBSS-3001-5G
5-Acetyl-2-methoxypyridin
5-Acetyl-2-methoxypyridin
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,1600 g/mol |
MDL:
MFCD05664350 CAS-Nummer: 213193-32-9 |