5-Acetyl-2-methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
597767-1G 597767-5G
SIAL597767-1GEA 28.1 EUR
SIAL597767-1G SIAL597767-5G
5-Acetyl-2-methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
5-Acetyl-2-methoxypyridin
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,1600 g/mol
MDL: MFCD05664350
CAS-Nummer: 213193-32-9