2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Cyclopropylamino-5-methyl-3-nitropyridine
PY-7384-1G
PY-7384-5G
COBBPY-7384-1GEA
124
EUR
COBBPY-7384-1G
COBBPY-7384-5G
2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picolin
2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picolin
Formel:
C₉H₁₁N₃O₂ |
MDL:
MFCD10699715 CAS-Nummer: 1033202-65-1 |