4-Nitro-2-picolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Methyl-4-nitropyridine
PY-7090-1G
PY-7090-25G
PY-7090-5G
COBBPY-7090-1GEA
26.2
EUR
COBBPY-7090-1G
COBBPY-7090-25G
COBBPY-7090-5G
4-Nitro-2-picolin
4-Nitro-2-picolin
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Molecular Weight: 138.1200 g/mol |
MDL:
MFCD03095077 CAS-Nummer: 13508-96-8 |