3-Methyl-4-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Nitro-3-picolin
OS-7550-5G
OS-7550-1G
COBBOS-7550-5GEA
111
EUR
COBBOS-7550-5G
COBBOS-7550-1G
3-Methyl-4-nitropyridin
3-Methyl-4-nitropyridin
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Molecular Weight: 138,12 g/mol |
MDL:
MFCD03095084 CAS-Nummer: 1678-53-1 |