3-Nitro-4-picolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Methyl-3-nitropyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
532592-1G 532592-5G
SIAL532592-1GEA 45.6 EUR
SIAL532592-1G SIAL532592-5G
3-Nitro-4-picolin, Sigma-Aldrich®
3-Nitro-4-picolin
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138,13 g/mol
MDL: MFCD00051829
CAS-Nummer: 5832-44-0