2,6-Bis(brommethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
405426-1G
405426-5G
SIAL405426-1GEA
51
EUR
SIAL405426-1G
SIAL405426-5G
2,6-Bis(brommethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2,6-Bis(brommethyl)pyridin
Formel:
C₇H₇Br₂N Molecular Weight: 264,95 g/mol |
MDL:
MFCD00191795 CAS-Nummer: 7703-74-4 |