Benzyl-3-(Cbz-amino)picolinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3400-5G
HC-3400-1G
COBBHC-3400-5GEA
595
EUR
COBBHC-3400-5G
COBBHC-3400-1G
Benzyl-3-(Cbz-amino)picolinat
Benzyl-3-(Cbz-amino)picolinat
Formel:
C₂₁H₁₈N₂O₄ |
MDL:
MFCD16618953 CAS-Nummer: 1228956-95-3 |