N-Benzyl-5-brompicolinamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: N-Benzyl-5-bromopyridine-2-carboxamide
PY-7207-1G PY-7207-5G
COBBPY-7207-1GEA 149 EUR
COBBPY-7207-1G COBBPY-7207-5G
N-Benzyl-5-brompicolinamid
N-Benzyl-5-brompicolinamid
Formel: C₁₃H₁₁BrN₂O
MDL: MFCD09801059
CAS-Nummer: 951885-05-5