N-Benzyl-4-(benzylamino)picolinamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-(Benzylamino)-N-benzylpyridine-2-carboxamide
PY-7020-1G
PY-7020-5G
COBBPY-7020-1GEA
149
EUR
COBBPY-7020-1G
COBBPY-7020-5G
N-Benzyl-4-(benzylamino)picolinamid
N-Benzyl-4-(benzylamino)picolinamid
Formel:
C₂₀H₁₉N₃O |
MDL:
MFCD09027296 CAS-Nummer: 913836-29-0 |