5-Cyan-2-thiophenboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8354-25GEA 681 EUR
COBBBB-8354-25G COBBBB-8354-1G COBBBB-8354-5G
5-Cyan-2-thiophenboronsäure
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid
Formel: C₅H₄BNO₂S
Molecular Weight: 152,97 g/mol
MDL: MFCD02094029
CAS-Nummer: 305832-67-1