2-Amino-4-methylthiophen-3-carbonsäureamid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B20043.03 B20043.06
B20043.03EA 43.5 EUR
B20043.03 B20043.06
2-Amino-4-methylthiophen-3-carbonsäureamid 98%
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide
Purity: 98% CAS No.: 4651-97-2 Molecular Formula: C6H8N2OS Formula Weight: 156.20 Melting Point: 173-175° MDL No.: MFCD00052594
Formel: C₆H₈N₂OS
Molecular Weight: 156,20 g/mol
Schmelzpunkt: 173…175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052594
CAS-Nummer: 4651-97-2