2-Amino-4-methylthiophen-3-carbonsäureamid
Lieferant: FLUOROCHEM
24813-25G 024813-25G
FLUO24813-25GEA 0 EUR
FLUO24813-25G FLUO024813-25G
2-Amino-4-methylthiophen-3-carbonsäureamid
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide
Formel: C₆H₈N₂OS
MDL: MFCD00052594
CAS-Nummer: 4651-97-2