5-Chlor-4-chinazolon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-Chloro-3H-quinazolin-4-one, 5-Chloro-3,4-dihydro-4-oxoquinazoline
HC-6061-1G HC-6061-25G HC-6061-5G
COBBHC-6061-1GEA 101 EUR
COBBHC-6061-1G COBBHC-6061-25G COBBHC-6061-5G
5-Chlor-4-chinazolon
5-Chlor-4-chinazolon
Formel: C₈H₅ClN₂O
Molecular Weight: 180,5911 g/mol
MDL: MFCD02676498
CAS-Nummer: 60233-66-1