5-Fluor-4-chinazolon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Fluoroquinazolin-4(1H)-one, 5-Fluoro-4-hydroxyquinazoline
HC-6057-1G
HC-6057-5G
COBBHC-6057-1GEA
38.2
EUR
COBBHC-6057-1G
COBBHC-6057-5G
5-Fluor-4-chinazolon
5-Fluor-4-chinazolon
Formel:
C₈H₅FN₂O Molecular Weight: 164.13 g/mol |
MDL:
MFCD09475836 CAS-Nummer: 436-72-6 |