6-Nitro-4-chinazolon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6-Nitroquinazolin-4(3H)-one, 6-Nitro-4(3H)-quinazolinone
HC-6569-1G
HC-6569-5G
COBBHC-6569-1GEA
127
EUR
COBBHC-6569-1G
COBBHC-6569-5G
6-Nitro-4-chinazolon
6-Nitro-4-chinazolon
Formel:
C₈H₅N₃O₃ Molecular Weight: 191,1436 g/mol |
MDL:
MFCD00137845 CAS-Nummer: 6943-17-5 |