4-(3-Bromphenyl)morpholin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0974-5G OT-0974-25G OT-0974-1G
COBBOT-0974-5GEA 204 EUR
COBBOT-0974-5G COBBOT-0974-25G COBBOT-0974-1G
4-(3-Bromphenyl)morpholin Hydrochlorid
4-(3-Bromphenyl)morpholin Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₃BrClNO
MDL: MFCD12913975
CAS-Nummer: 197846-83-6