4-[5-Chlor-2-nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]morpholin
Lieferant: Thermo Scientific
BTB02404.250
BTB02404.1
MAYBBTB02404.250EA
0
EUR
MAYBBTB02404.250
MAYBBTB02404.1
4-[5-Chlor-2-nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]morpholin
4-[5-Chlor-2-nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]morpholin
Formel:
C₁₁H₁₀ClF₃N₂O₃ |
CAS-Nummer:
35289-26-0 |