(Tetrahydropyran-4-yliden)acetonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-(Dihydro-2H-pyran-4(3H)-ylidene)acetonitrile
AM-1621-5G AM-1621-1G
COBBAM-1621-5GEA 1110 EUR
COBBAM-1621-5G COBBAM-1621-1G
(Tetrahydropyran-4-yliden)acetonitril
(Tetrahydropyran-4-yliden)acetonitril
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123.15 g/mol
MDL: MFCD09800849
CAS-Nummer: 204651-40-1