4-(Piperidin-1-carbonyloxy)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl piperidine-1-carboxylate
PN-3597-1G PN-3597-5G
COBBPN-3597-1GEA 0 EUR
COBBPN-3597-1G COBBPN-3597-5G
4-(Piperidin-1-carbonyloxy)phenylboronsäurepinakolester
4-(Piperidin-1-carbonyloxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₈H₂₆BNO₄
MDL: MFCD09027287
CAS-Nummer: 913836-28-9