4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 1-(2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)ethyl)piperidine
PN-3800-5G PN-3800-1G
COBBPN-3800-5GEA 0 EUR
COBBPN-3800-5G COBBPN-3800-1G
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenylboronsäurepinakolester
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₉H₃₀BNO₃
MDL: MFCD09258652
CAS-Nummer: 934586-49-9