3-(2-(Piperidin-1-yl)ethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(3-((2-(Piperidin-1-yl)ethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
BB-5260-5G
BB-5260-1G
COBBBB-5260-5GEA
1960
EUR
COBBBB-5260-5G
COBBBB-5260-1G
3-(2-(Piperidin-1-yl)ethylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(2-(Piperidin-1-yl)ethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₂₁BN₂O₃ Molecular Weight: 276,1391 g/mol |
MDL:
MFCD11053842 CAS-Nummer: 1072946-54-3 |