4-(2-(Piperidin-1-yl)ethylcarbamoyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3218-1G BB-3218-5G
COBBBB-3218-1GEA 63.9 EUR
COBBBB-3218-1G COBBBB-3218-5G
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethylcarbamoyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethylcarbamoyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
Formel: C₁₄H₂₂BClN₂O₃
MDL: MFCD09027221
CAS-Nummer: 957060-72-9