Ethyl-1-(4-bromphenyl)cyclopropancarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Ethyl 1-(4-bromophenyl)cyclopropanecarboxylate
HC-3049-5G HC-3049-1G
COBBHC-3049-5GEA 0 EUR
COBBHC-3049-5G COBBHC-3049-1G
Ethyl-1-(4-bromphenyl)cyclopropancarboxylat
Ethyl-1-(4-bromphenyl)cyclopropancarboxylat
Formel: C₁₂H₁₃BrO₂
MDL: MFCD15143548
CAS-Nummer: 1215205-50-7