Methyl-1-(4-bromphenyl)cyclopropancarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclopropanecarboxylate
HC-3048-5G
HC-3048-1G
COBBHC-3048-5GEA
0
EUR
COBBHC-3048-5G
COBBHC-3048-1G
Methyl-1-(4-bromphenyl)cyclopropancarboxylat
Methyl-1-(4-bromphenyl)cyclopropancarboxylat
Formel:
C₁₁H₁₁BrO₂ |
MDL:
MFCD12913964 CAS-Nummer: 638220-35-6 |