1-(4-Chlorphenyl)cyclopropancarbonsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
170690100 170690500
ACRO170690100EA 61.5 EUR
ACRO170690100 ACRO170690500
1-(4-Chlorphenyl)cyclopropancarbonsäure 99%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₉ClO₂
Molecular Weight: 196,64 g/mol
Schmelzpunkt: 152…155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001289
CAS-Nummer: 72934-37-3
EINECS: 277-105-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %