1-(4-Chlorphenyl)cyclopropancarbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
HC-2916-25G
HC-2916-5G
HC-2916-1G
COBBHC-2916-25GEA
288
EUR
COBBHC-2916-25G
COBBHC-2916-5G
COBBHC-2916-1G
1-(4-Chlorphenyl)cyclopropancarbonsäure
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₉ClO₂ Molecular Weight: 196,64 g/mol |
MDL:
MFCD00001289 CAS-Nummer: 72934-37-3 EINECS: 277-105-5 |