1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropancarbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2999-5G
HC-2999-25G
HC-2999-1G
COBBHC-2999-5GEA
0
EUR
COBBHC-2999-5G
COBBHC-2999-25G
COBBHC-2999-1G
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropancarbonsäure
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ |
MDL:
MFCD00019223 CAS-Nummer: 16728-01-1 EINECS: 240-788-5 |