3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid, pinacol ester, 1-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)piperidine
PN-5195-1G PN-5195-5G
COBBPN-5195-1GEA 208 EUR
COBBPN-5195-1G COBBPN-5195-5G
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronsäurepinakolester
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₈H₂₈BNO₂
Molecular Weight: 301.2314 g/mol
MDL: MFCD08435871
CAS-Nummer: 859833-21-9