3-(Piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-3053-5G
PN-3053-1G
COBBPN-3053-5GEA
0
EUR
COBBPN-3053-5G
COBBPN-3053-1G
3-(Piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäurepinakolester
3-(Piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₈H₂₆BNO₃ |
MDL:
MFCD09027084 CAS-Nummer: 1073353-62-4 |