4-(Piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-(1-Piperidinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Piperidin-1-yl(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanone
PN-3003-1G PN-3003-25G PN-3003-5G
COBBPN-3003-1GEA 0 EUR
COBBPN-3003-1G COBBPN-3003-25G COBBPN-3003-5G
4-(Piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäurepinakolester
4-(Piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₈H₂₆BNO₃
MDL: MFCD09027083
CAS-Nummer: 938043-31-3