3-(3-(Ethoxycarbonyl)piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Ethyl 1-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoyl)piperidine-3-carboxylate
PN-8798-5G
PN-8798-1G
COBBPN-8798-5GEA
1400
EUR
COBBPN-8798-5G
COBBPN-8798-1G
3-(3-(Ethoxycarbonyl)piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäurepinakolester
3-(3-(Ethoxycarbonyl)piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₂₁H₃₀BNO₅ Molecular Weight: 387,2776 g/mol |
MDL:
MFCD09266178 CAS-Nummer: 1073355-04-0 |