4-(3-(Ethoxycarbonyl)piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Ethyl 1-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoyl)piperidine-3-carboxylate, 4-(3-Ethoxycarbonyl-1-piperidinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
PN-8657-5G PN-8657-1G
COBBPN-8657-5GEA 0 EUR
COBBPN-8657-5G COBBPN-8657-1G
4-(3-(Ethoxycarbonyl)piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäurepinakolester
4-(3-(Ethoxycarbonyl)piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₂₁H₃₀BNO₅
MDL: MFCD06657751
CAS-Nummer: 850411-14-2