3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5195-5G BB-5195-1G
COBBBB-5195-5GEA 1140 EUR
COBBBB-5195-5G COBBBB-5195-1G
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronsäure
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₈BNO₂
MDL: MFCD08060620
CAS-Nummer: 1032610-59-5