3-Nitro-5-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2824-5G
BB-2824-1G
COBBBB-2824-5GEA
0
EUR
COBBBB-2824-5G
COBBBB-2824-1G
3-Nitro-5-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
3-Nitro-5-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₅BN₂O₅ |
MDL:
MFCD07783871 CAS-Nummer: 871332-78-4 |