3-(4-Oxopiperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3076-5G
BB-3076-1G
COBBBB-3076-5GEA
918
EUR
COBBBB-3076-5G
COBBBB-3076-1G
3-(4-Oxopiperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
3-(4-Oxopiperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₄BNO₄ |
MDL:
MFCD04115707 CAS-Nummer: 850567-32-7 |