3-(3-(Ethoxycarbonyl)piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (3-(3-(Ethoxycarbonyl)piperidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
BB-8798-5G BB-8798-1G
COBBBB-8798-5GEA 0 EUR
COBBBB-8798-5G COBBBB-8798-1G
3-(3-(Ethoxycarbonyl)piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
3-(3-(Ethoxycarbonyl)piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₅H₂₀BNO₅
MDL: MFCD12756423
CAS-Nummer: 1218790-81-8