4-(3-(Ethoxycarbonyl)piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(4-(3-(Ethoxycarbonyl)piperidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
BB-8657-5G
BB-8657-1G
COBBBB-8657-5GEA
884
EUR
COBBBB-8657-5G
COBBBB-8657-1G
4-(3-(Ethoxycarbonyl)piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
4-(3-(Ethoxycarbonyl)piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₅H₂₀BNO₅ Molecular Weight: 305,1300 g/mol |
MDL:
MFCD11504863 CAS-Nummer: 1150114-74-1 |