3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5194-5G BB-5194-1G
COBBBB-5194-5GEA 0 EUR
COBBBB-5194-5G COBBBB-5194-1G
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₉BClNO₂
MDL: MFCD10699627
CAS-Nummer: 1072946-21-4