4-Chlor-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (4-Chloro-3-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
BB-2819-5G BB-2819-1G
COBBBB-2819-5GEA 0 EUR
COBBBB-2819-5G COBBBB-2819-1G
4-Chlor-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
4-Chlor-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₃BClNO₃
MDL: MFCD07783867
CAS-Nummer: 871332-75-1