3-Chlor-4-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Chloro-4-(1-pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 3-Chloro-4-(pyrrolidinyl-1-carbonyl)phenylboronic acid
BB-2771-5G
BB-2771-1G
COBBBB-2771-5GEA
0
EUR
COBBBB-2771-5G
COBBBB-2771-1G
3-Chlor-4-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
3-Chlor-4-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₃BClNO₃ |
MDL:
MFCD07363776 CAS-Nummer: 850589-51-4 |