4-Fluor-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Fluoro-3-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
BB-2874-5G
BB-2874-1G
COBBBB-2874-5GEA
0
EUR
COBBBB-2874-5G
COBBBB-2874-1G
4-Fluor-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
4-Fluor-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₃BFNO₃ |
MDL:
MFCD08235050 CAS-Nummer: 874219-31-5 |