3-Fluor-4-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3306-5G BB-3306-1G
COBBBB-3306-5GEA 612 EUR
COBBBB-3306-5G COBBBB-3306-1G
3-Fluor-4-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
3-Fluor-4-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₅BFNO₃
MDL: MFCD08436039
CAS-Nummer: 874289-10-8