3-Fluor-4-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Fluoro-4-(pyrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid, (3-Fluoro-4-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
BB-3305-5G
BB-3305-1G
COBBBB-3305-5GEA
0
EUR
COBBBB-3305-5G
COBBBB-3305-1G
3-Fluor-4-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
3-Fluor-4-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₃BFNO₃ |
MDL:
MFCD08436024 CAS-Nummer: 874289-09-5 |