10-Bromdecansäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
541397-25G 541397-5G
SIAL541397-25GEA 48.1 EUR
SIAL541397-25G SIAL541397-5G
10-Bromdecansäure, Sigma-Aldrich®
10-Bromodecanoic acid
Formel: C₁₀H₁₉BrO₂
Molecular Weight: 251,16 g/mol
MDL: MFCD00014388
CAS-Nummer: 50530-12-6